Learn More
N-{[5-(2-furyl)thien-2-yl]méthyl}-N-méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10642325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10642325 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10642325 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47746DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-{[5-(2-furyl)thien-2-yl]methyl}-N-methylamine
CAS 869901-16-6
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H11NOS
Numéro MDL MFCD08690272
Quantité 1 g
Synonyme n-5-2-furyl thien-2-yl methyl-n-methylamine, 5-furan-2-yl thiophen-2-yl methyl methyl amine, 5-2-furyl 2-thienyl methyl methylamine, 2-thiophenemethanamine,5-2-furanyl-n-methyl, 1-5-furan-2-yl thiophen-2-yl-n-methylmethanamine
Clé InChI REBAUXOPYFOJIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=C(S1)C1=CC=CO1
Nom IUPAC 1-[5-(furan-2-yl)thiophen-2-yl]-N-méthylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 193.26
CID PubChem 18525822
Poids de la formule 193.27
Pourcentage de pureté 97%