Learn More
N-(5-Amino-2-méthylphényl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, TRC
Code produit 17992175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992175 5 g 5g
17981955 2.5 g 2.50g
17963355 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17992175 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6182205G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152460-10-1
Formule moléculaire C16 H15 N5
Poids moléculaire (g/mol) 277.32
Synonyme N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, Imatinib Imp F (EP), 4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine
Nom IUPAC 4-méthyl-3-N-(4-pyridine-3-ylpyrimidine-2-yl)benzène-1,3-diamine
SMILES Cc1ccc(N)cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H15N5/c1-11-4-5-13(17)9-15(11)21-16-19-8-6-14(20-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21)
Poids de la formule 277.1327