Learn More
Chlorhydrate de N-(5-aminopentyl)-5-chloro-2-naphtalènesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(5-Aminopentyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide, Hydroch |
| CAS | 118896-95-0 |
| Formule moléculaire | C15 H19 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H19ClN2O2S.ClH/c16-15-6-4-5-12-11-13(7-8-14(12)15)21(19,20)18-10-3-1-2-9-17;/h4-8,11,18H,1-3,9-10,17H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCCCNS(=O)(=O)c1ccc2c(Cl)cccc2c1 |
| Nom IUPAC | N-(5-aminopentil)-5-cloronaftaleno-2-sulfonamida;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 363.3 |
| Poids de la formule | 362.0623 |