Learn More
N-(5-Aminopentyl)acetamide, MedChemExpress
Code produit 16424596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16424596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16424596 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101403100mg
MedChemExpress N-(5-Aminopentyl)acetamide is the acetylated form of the polyamine cadaverine.
N-(5-Aminopentyl)acetamide is the acetylated form of the polyamine cadaverine.
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(5-Aminopentyl)acetamide
Forme physique Liquid
CAS 32343-73-0
Couleur Colorless
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H16N2O
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Monoacetylcadaverine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (208.03 mM)
SMILES CC(NCCCCCN)=O
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research