Learn More
N-(5-Aminopentyl)acétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(5-Aminopentyl)acetamide |
| CAS | 32343-73-0 |
| Formule moléculaire | C7H16N2O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | N-(5-Aminopentyl)acetamide, Acetylcadaverine, Monoacetyl Cadaverine, N-Acetylcadaverine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H16N2O/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8/h2-6,8H2,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(=O)NCCCCCN |
| Nom IUPAC | N-(5-aminopentyl)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.21 |
| Poids de la formule | 144.1263 |