Learn More
N-[5-(aminosulfonyl)-2-méthylphényl]-acétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[5-(Aminosulfonyl)-2-methylphenyl]-acetamide |
| CAS | 17485-44-8 |
| Formule moléculaire | C9H12N2O3S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 5'-Sulfamoyl-O-acetotoluidide |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12N2O3S/c1-6-3-4-8(15(10,13)14)5-9(6)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMILES | CC(NC1=CC([S](N)(=O)=O)=CC=C1C)=O |
| Nom IUPAC | N-(2-methyl-5-sulfamoylphenyl)acetamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.27 |
| Poids de la formule | 228.06 |