Learn More
N-(5-bromopentyl)phtalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is a pharmaceutical intermediate and is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique et il est utilisé en médecine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-(5-Bromopentyl)phthalimide |
| Point de fusion | 58°C to 62°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 177015 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 296.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |