Learn More
N-(5-bromopentyl)phtalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388486 100 g 100g
11368486 5 g 5g
11378486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11388486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17543.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 954-81-4 | C13H14BrNO2 | 296.164 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate and is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique et il est utilisé en médecine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 954-81-4
Formule moléculaire C13H14BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 296.164
Numéro MDL MFCD00060522
Clé InChI QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-5-bromopentyl phthalimide, 2-5-bromopentyl isoindole-1,3-dione, n-5-bromopentyl-phthalimide, 2-5-bromopentyl isoindoline-1,3-dione, 2-5-bromo-pentyl-isoindole-1,3-dione, 2-5-bromopentyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-5-bromopentyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 5-phthalimidopentyl bromide, 1-bromo-5-phthalimidopentane
CID PubChem 136770
Nom IUPAC 2-(5-bromopentyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(5-Bromopentyl)phthalimide
Point de fusion 58°C to 62°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 177015
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 296.17
Pourcentage de pureté 97%