Learn More
N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acétamide, TRC
Code produit 30362530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362530 1 g 1g
30351748 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30362530 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3801501G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60320-32-3
Formule moléculaire C4 H4 Cl N3 O S
Poids moléculaire (g/mol) 177.61
Synonyme N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. A (EP)
Nom IUPAC N-(5-chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acétamide
SMILES CC(=O)Nc1nnc(Cl)s1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H4ClN3OS/c1-2(9)6-4-8-7-3(5)10-4/h1H3,(H,6,8,9)
Poids de la formule 176.9764