Learn More
N-(5-chloro-2-pyridyl)bis(trifluorométhanesulfonimide), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11936331 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11936331 25 g Flacon en verre 25g
10085113 1 g Flacon en verre 1g
10475095 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11936331 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378800250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 145100-51-2 | C7H3ClF6N2O4S2 | 392.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145100-51-2
Formule moléculaire C7H3ClF6N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 392.69
Numéro MDL MFCD00191833
Clé InChI TUFGVZMNGTYAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amino-5-chloropyridine, 2-n,n-bis trifluoromethanesulfonyl amino-5-chloropyridine, comins' reagent, n-5-chloro-2-pyridyl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino-5-chloropyridine, comins triflating reagent, n-5-chloro-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-5-chloropyridin-2-yl triflimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide
CID PubChem 388544
Nom IUPAC N-(5-chloropyridin-2-yl)-1,1,1-trifluoro-N-(trifluorométhylsulfonyl)méthanesulfonamide
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
Point de fusion 45.0°C to 47.0°C
Point d’ébullition 77.0°C to 90.0°C (0.2 mmHg)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 392.69
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)