Learn More
N-[5-Chloro-4-(4-chlorobenzoyl)-2-méthylphényl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[5-Chloro-4-(4-chlorobenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide |
| CAS | 50274-07-2 |
| Formule moléculaire | C21 H13 Cl2 I2 N O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | N-[5-Chloro-4-(4-chlorobenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, Closantel Sodium Dihydrate Imp. F (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H13Cl2I2NO3/c1-10-6-14(19(27)11-2-4-12(22)5-3-11)16(23)9-18(10)26-21(29)15-7-13(24)8-17(25)20(15)28/h2-9,28H,1H3,(H,26,29) |
| SMILES | O=C(NC1=CC(Cl)=C(C=C1C)C(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=3C=C(I)C=C(I)C3O |
| Nom IUPAC | N-[5-chloro-4-(4-chlorobenzoyl)-2-méthylphényl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 652.048 |
| Poids de la formule | 650.836 |