Learn More
N,5-Diethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30945232
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30945232 250 mg
30931251 25 mg
30943627 50 mg
30930435 100 mg
30929813 5 mg
30934826 1 g
30943376 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30945232 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD00799427250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N,5-Diethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide
CAS 248282-01-1
Formule moléculaire C21H22N2O3
Numéro MDL MFCD18633277
Quantité 250 mg
SMILES O=C(C1=C(O)C2=C(N(C)C1=O)C=CC=C2CC)N(CC)C3=CC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 350.41
Pourcentage de pureté 97%