Learn More
N-(5-formylpyrimidin-2-yl)-N-methylglycine, TRC
Code produit 30394434
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30394434 50 mg
30408081 100 mg
30390740 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30394434 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF69139550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 915921-77-6
Formule moléculaire C8H9N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
SMILES CN(CC(=O)O)c1ncc(C=O)cn1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(5-formylpyrimidin-2-yl)-N-methylglycine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H9N3O3/c1-11(4-7(13)14)8-9-2-6(5-12)3-10-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,13,14)
Poids de la formule 195.0644