Learn More
N-(5-hexynyl)phthalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440368 25 g 25g
15430368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53489.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6097-08-1 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
6-amino-1-hexyne was prepared from N-(5-Hexynyl)phthalimide which is the starting material. Used in the synthesis of Amino-alkyne.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-amino-1-hexyne a été préparée à partir du N-(5-hexynyl)phtalimide, qui est le matériau de départ. Utilisé dans la synthèse d’amino-alcyne.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6097-08-1
Numéro MDL MFCD00671372
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(5-Hexynyl)phthalimide
Point de fusion 68°C to 72°C
Formule moléculaire C14H13NO2
Quantité 25 g
Synonyme n-5-hexynyl phthalimide, 2-hex-5-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 6-phthalimido-1-hexyne, 2-hex-5-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-20akav, n-5-hexynylphthalimide, n-hex-5-ynylphthalimide, 6-phthalimidyl-1-hexyne
Clé InChI WALVSJIWVWDFCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Nom IUPAC 2-hex-5-ynylisoindole-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 227.26
CID PubChem 3346053
Poids de la formule 227.26
Pourcentage de pureté 97%