Learn More
Ester benzylique de l'acide N-[5-(hydroxyméthyl)-2-phényl-1,3-dioxan-5-yl]-carbamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[5-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxan-5-yl]-carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 1125824-87-4 |
| Formule moléculaire | C19H21NO5 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N-[5-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxan-5-yl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H21NO5/c21-12-19(20-18(22)23-11-15-7-3-1-4-8-15)13-24-17(25-14-19)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17,21H,11-14H2,(H,20,22) |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)NC2(CO)COC(C3=CC=CC=C3)OC2 |
| Nom IUPAC | benzyl (5-(hydroxyméthyl)-2-phényl-1,3-dioxan-5-yl)carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 343.37 |
| Poids de la formule | 243.14 |