Learn More
N-(5-Méthyl-1,2-oxazol-3-yl)prop-2-énamide, TRC
Code produit 30180315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180315 50 mg 50mg
30179770 25 mg 25mg
30180099 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180315 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM10346050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 196403-11-9
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Nom IUPAC N-(5-méthyl-1,2-oxazol-3-yl)prop-2-énamide
SMILES Cc1onc(NC(=O)C=C)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)prop-2-enamide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c1-3-7(10)8-6-4-5(2)11-9-6/h3-4H,1H2,2H3,(H,8,9,10)
Poids de la formule 152.0586