Learn More
N-(6-Amino-3-méthyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine-5-yl)acétamide, TRC
Code produit 17964645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17964645 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17964645 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61600010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(6-amino-3-methyl-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)acetamide
CAS 19893-78-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H10 N4 O3
Quantité 10 mg
Synonyme N-(6-Amino-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acetamide, 5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil, N-(4-Amino-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)acetamide, 5-acetamido-6-amino-3-methyl-uracil
Formule InChI InChI=1S/C7H10N4O3/c1-3(12)9-4-5(8)10-7(14)11(2)6(4)13/h8H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,14)
SMILES CN1C(=O)NC(=C(NC(=O)C)C1=O)N
Nom IUPAC N-(6-amin-3-méthyl-2,4-dioxox-1H-pyrimidine-5-yl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 198.18
Poids de la formule 198.0753
Pourcentage de pureté >95%