Learn More
Chlorhydrate de N-(6-aminohexyl)-5-chloro-1-naphtalènesulfonamide, TRC
Code produit 30324860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324860 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324860 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61000025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
CAS 61714-27-0
Formule moléculaire C16 H21 Cl N2 O2 S . Cl H
Quantité 25 mg
Synonyme W-7 hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
SMILES Cl.NCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Nom IUPAC N-(6-aminohexil)-5-cloronaftaleno-1-sulfonamida;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 377.33
Poids de la formule 376.0779