Learn More
Chlorhydrate de N-(6-aminohexyl)-5-chloro-1-naphtalènesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride |
| CAS | 61714-27-0 |
| Formule moléculaire | C16 H21 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | W-7 hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12 |
| Nom IUPAC | N-(6-aminohexil)-5-cloronaftaleno-1-sulfonamida;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 377.33 |
| Poids de la formule | 376.0779 |