Learn More
N-(6-bromohexyl)phtalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11446177 5 g 5g
11456177 25 g 25g
11466177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25128.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24566-79-8 | C14H16BrNO2 | 310.191 g/mol
N-(6-Bromohexyl)phthalimide is used as a pharmaceutical intermediate and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-(6-bromohexyl)phtalimide est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et en synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24566-79-8
Formule moléculaire C14H16BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 310.191
Numéro MDL MFCD00023098
Clé InChI OAZFTIPKNPTDIO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 141120
Nom IUPAC 2-(6-bromohexyle)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(6-Bromohexyl)phthalimide
Point de fusion 54°C to 60°C
Point d’ébullition 186°C to 188°C (0.4 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 186875
Synonyme n-6-bromohexyl phthalimide, 2-6-bromohexyl isoindoline-1,3-dione, n-6-bromohexyl-phthalimide, 2-6-bromohexyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-6-bromohexyl isoindole-1,3-dione, 2-6-bromohexyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-6-bromo-hexyl-isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-6-bromohexyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-6-bromohexyl, 6-n-phthalimido hexyl bromide
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 310.19
Pourcentage de pureté 97%