Learn More
N-(6-bromohexyl)phtalimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(6-Bromohexyl)phthalimide |
| CAS | 24566-79-8 |
| Formule moléculaire | C14H16NO2Br |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-(6-Bromohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1-Bromo-6-phthalimidohexane, 2-(6-Bromohexyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)isoindole-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)phthalimide, 6-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)hexyl bromide, 6-Bromohexylphthalimide, 6-Phthalimido-1-bromohexane, N-(6-Bromohexyl)phthalimide, NSC 28852 |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H16BrNO2/c15-9-5-1-2-6-10-16-13(17)11-7-3-4-8-12(11)14(16)18/h3-4,7-8H,1-2,5-6,9-10H2 |
| SMILES | BrCCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nom IUPAC | 2-(6-bromohexyle)isoindole-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 310.19 |
| Poids de la formule | 309.0364 |