Learn More
N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Acetamiprid metabolite IM-1-4 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9ClN2/c1-9-4-6-2-3-7(8)10-5-6/h2-3,5,9H,4H2,1H3 |
| Poids de la formule | 156.0454 |