Learn More
N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine, TRC
Code produit 30010014
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010014 500 mg 500mg
30005456 5 g 5g
30006774 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010014 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC380145500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120739-62-0
Formule moléculaire C7 H9 Cl N2
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Synonyme 6-Chloro-N-methyl-3-pyridinemethanamine, 1-(6-Chloropyridin-3-yl)-N-methylmethanamine, 2-Chloro-5-(methylaminomethyl)pyridine, N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-methylamine, N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine
Nom IUPAC 1-(6-chloropyridin-3-yl)-N-methylmethanamine
SMILES CNCc1ccc(Cl)nc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamiprid metabolite IM-1-4
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H9ClN2/c1-9-4-6-2-3-7(8)10-5-6/h2-3,5,9H,4H2,1H3
Poids de la formule 156.0454