Learn More
N-(6-Hydrazinyl-6-oxohexyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31024639
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31024639 250 mg
31022479 100 mg
31019249 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31024639 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD116732250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Especificaciones
Nom chimique ou matériau N-(6-Hydrazinyl-6-oxohexyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
CAS 109276-34-8
Formule moléculaire C16H29N5O3S
Numéro MDL MFCD00077659
Quantité 250 mg
SMILES O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@]([H])(N2)[C@@]1(NC2=O)[H])NCCCCCC(NN)=O
Poids moléculaire (g/mol) 371.50
Pourcentage de pureté 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.