Learn More
N-(9-fluorenylméthoxycarbonyloxy)succinimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484514 1 g 1g
11494514 5 g 5g
11404524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484514 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13143.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 82911-69-1 | C19H15NO5 | 337.331 g/mol
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide is the most efficient reagent for the selective preparation of N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl) derivatives of hydroxy-amino acids. Dipeptide formation is lower than with the chloroformate, Fmoc-Cl. It is also employed in the synthesis of glycopeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-(9-fluorenylméthoxycarbonyloxy)succinimide est le réactif le plus efficace dans la préparation sélective de dérivés de N-(9-fluorenylméthoxycarbonyle) d’acides hydroxy-aminés. La formation de dipeptides est plus faible qu’avec le chloroformate, Fmoc-Cl. Il est également utilisé dans la synthèse des glycopeptides.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82911-69-1
Formule moléculaire C19H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 337.331
Numéro MDL MFCD00010733
Clé InChI WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide
CID PubChem 134122
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)9carbonate de H-fluorène-9-ylméthyle
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Point de fusion 150°C to 153°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 3569540
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide.
Poids de la formule 337.34
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide