Learn More
N-(9H-fluoren-2-ylméthoxycarbonyloxy)succinimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10781891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10781891 5 g Flacon en verre 5g
10606544 1 g Flacon en verre 1g
10792495 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10781891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 243100050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 82911-69-1 | C19H15NO5 | 337.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82911-69-1
Formule moléculaire C19H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 337.29
Numéro MDL MFCD00010733
Clé InChI WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide
CID PubChem 134122
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)9carbonate de H-fluorène-9-ylméthyle
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(9H-Fluoren-2-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 145.0°C to 153.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 337.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre microfine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(9H-Fluoren-2-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.