Learn More
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-D-tryptophan, TRC
Code produit 30391493
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30391493 500 mg 500mg
30389442 250 mg -
30389114 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30391493 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF547355500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1070774-51-4
Formule moléculaire C27 H24 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 440.49
Synonyme N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-D-tryptophan
Nom IUPAC (2R)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES CN([C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O)C(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-D-tryptophan
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H24N2O4/c1-29(25(26(30)31)14-17-15-28-24-13-7-6-8-18(17)24)27(32)33-16-23-21-11-4-2-9-19(21)20-10-3-5-12-22(20)23/h2-13,15,23,25,28H,14,16H2,1H3,(H,30,31)/t25-/m1/s1
Poids de la formule 440.1736