Learn More
Chlorhydrate d'ester éthylique de Na-benzoyl-L-arginine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-alpha-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 2645-08-1 |
| Formule moléculaire | C15H22N4O3.HCl |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Ethyl N-Benzoyl-alpha-arginine Hydrochloride, N-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Hydrochloride, NSC 86159, alpha-N-Benzoyl-L-Arginine Ethyl Ester Hydrochloride, L-N2-Benzoyl-Arginine Ethyl Ester Monohydrochloride, N2-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Monohydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H22N4O3.ClH/c1-2-22-14(21)12(9-6-10-18-15(16)17)19-13(20)11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3,(H,19,20)(H4,16,17,18);1H/t12-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | clorhidrato de (2S)-2-benzamido-5-carbamimidamidopentanoato de etilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 342.82 |
| Poids de la formule | 342.1459 |