Learn More
N-Acétal Bromopride, TRC
Code produit 30133873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133873 50 mg 50mg
17934095 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133873 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA17110050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94135-22-5
Formule moléculaire C16H24BrN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 386.28
Synonyme 4-(Acetylamino)-5-bromo-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-benzamide, Bromopride Impurity A
Nom IUPAC 4-acétamido-5-bromo-N-[2-(diéthylamino)éthyle]-2-méthoxybenzamide
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Br)c(NC(=O)C)cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetal Bromopride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H24BrN3O3/c1-5-20(6-2)8-7-18-16(22)12-9-13(17)14(19-11(3)21)10-15(12)23-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,18,22)(H,19,21)
Poids de la formule 385.1001