Learn More
N-acétyl-2-naphtylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-2-naphthylamine |
| CAS | 581-97-5 |
| Formule moléculaire | C12 H11 N O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Acetamide, N-2-naphthalenyl-, Acetamide, N-2-naphthyl- (6CI,7CI,8CI), N-2-Naphthalenylacetamide, 2-Acetamidonaphthalene, N-(2-Naphthyl)acetamide, N-Acetyl-2-naphthylamine, N-Acetyl-β-naphthylamine, NSC 3104, β-Acetonaphthalide |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11NO/c1-9(14)13-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc2ccccc2c1 |
| Nom IUPAC | N-naphthalène-2-ylacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.22 |
| Poids de la formule | 185.0841 |