Learn More
Éther triisopropylsilylé (+)-N-acétyl 3,4,4a,5,6,10b-hexahydro-2H-naphto[1,2-b][1,4]oxazine-9-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+)-N-Acetyl 3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-naphtho[1,2-b][1,4] |
| CAS | 1034706-81-4 |
| Formule moléculaire | C23 H37 N O3 Si |
| Quantité | 2.5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H37NO3Si/c1-15(2)28(16(3)4,17(5)6)27-20-10-8-19-9-11-22-23(21(19)14-20)26-13-12-24(22)18(7)25/h8,10,14-17,22-23H,9,11-13H2,1-7H3/t22-,23-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[Si](Oc1ccc2CC[C@@H]3[C@H](OCCN3C(=O)C)c2c1)(C(C)C)C(C)C |
| Nom IUPAC | 1-[(4aR,10bR)-9-tri(propan-2-yl)silyloxy-2,3,4a,5,6,10b-hexohydrobenzo[h][1,4]benzoxazin-4-yl]éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 403.63 |
| Poids de la formule | 403.2543 |