Learn More
Éther triisopropylsilylé (+)-N-acétyl 3,4,4a,5,6,10b-hexahydro-2H-naphto[1,2-b][1,4]oxazine-9-ol, TRC
Code produit 30317511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317511 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317511 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1782751MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-N-Acetyl 3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-naphtho[1,2-b][1,4]
CAS 1034706-81-4
Formule moléculaire C23 H37 N O3 Si
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H37NO3Si/c1-15(2)28(16(3)4,17(5)6)27-20-10-8-19-9-11-22-23(21(19)14-20)26-13-12-24(22)18(7)25/h8,10,14-17,22-23H,9,11-13H2,1-7H3/t22-,23-/m1/s1
SMILES CC(C)[Si](Oc1ccc2CC[C@@H]3[C@H](OCCN3C(=O)C)c2c1)(C(C)C)C(C)C
Nom IUPAC 1-[(4aR,10bR)-9-tri(propan-2-yl)silyloxy-2,3,4a,5,6,10b-hexohydrobenzo[h][1,4]benzoxazin-4-yl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 403.63
Poids de la formule 403.2543