Learn More
N-acétyl-3-acétoxy-5-phénylpyrrole, TRC
Code produit 30325303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325303 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325303 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16803050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-3-acetoxy-5-phenylpyrrole
CAS 100750-39-8
Formule moléculaire C14 H13 N O3
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H13NO3/c1-10(16)15-9-13(18-11(2)17)8-14(15)12-6-4-3-5-7-12/h3-9H,1-2H3
SMILES CC(=O)Oc1cc(c2ccccc2)n(c1)C(=O)C
Nom IUPAC (1-acetyl-5-phenylpyrrol-3-yl) acetate
Poids moléculaire (g/mol) 243.26
Poids de la formule 243.0895