Learn More
N-acétyl-3-méthoxytyrosine, TRC
Code produit 30324868
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30324868 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324868 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA45963550MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-3-methoxytyrosine
CAS 63357-45-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 H15 N O5
Quantité 50 mg
Synonyme N-Acetyl-3-methoxy-DL-tyrosine
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO5/c1-7(14)13-9(12(16)17)5-8-3-4-10(15)11(6-8)18-2/h3-4,6,9,15H,5H2,1-2H3,(H,13,14)(H,16,17)
SMILES COc1cc(CC(NC(=O)C)C(=O)O)ccc1O
Nom IUPAC acide 2-acétamido-3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 253.251
Poids de la formule 253.095
Pourcentage de pureté >95