Learn More
N-acétyl-4-aminobiphényle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-4-aminobiphenyl |
| CAS | 4075-79-0 |
| Formule moléculaire | C14 H13 N O |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H13NO/c1-11(16)15-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | N-(4-phénylphényl)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.26 |
| Poids de la formule | 211.0997 |