Learn More
N-Acétyl-4-benzoquinone Imine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-4-benzoquinone Imine |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,1H3 |
| Poids de la formule | 149.0477 |