Learn More
N-acétyl-4-pipéridone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666372 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666372 25 g Flacon en verre 25g
10173890 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666372 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166820250
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32161-06-1 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32161-06-1
Formule moléculaire C7H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 141.17
Numéro MDL MFCD00006190
Clé InChI NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-4-piperidone, n-acetyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-acetyl, 1-acetyl-4-piperidinone, 1-acetyl-piperidin-4-one, 1-acetyl-4-oxopiperidine, n-acetyl-4-piperidinone, n-acetyl4-piperidone, pubchem19615, 1-acetylpiperid-4-one
CID PubChem 122563
Nom IUPAC 1-acétylpipéridine-4-one
SMILES CC(=O)N1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-4-piperidone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Orange
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 218°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5015 to 1.5035
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.14
Poids de la formule 141.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide huileux