Learn More
N-acétyl-4'-tétrahydropyranylglycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-4'-tetrahydropyranylglycine |
| CAS | 1219171-26-2 |
| Formule moléculaire | C9H15NO4 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H15NO4/c1-6(11)10-8(9(12)13)7-2-4-14-5-3-7/h7-8H,2-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | CC(=O)NC(C1CCOCC1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2-acétamido-2-(oxan-4-yl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 201.22 |
| Poids de la formule | 201.1001 |