Learn More
N-acétyl-5-méthyl-DL-tryptophane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-5-methyl-dl-tryptophan |
| CAS | 71953-90-7 |
| Formule moléculaire | C14H16N2O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H16N2O3/c1-8-3-4-12-11(5-8)10(7-15-12)6-13(14(18)19)16-9(2)17/h3-5,7,13,15H,6H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19) |
| SMILES | CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccc(C)cc12)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2-acétamido-3-(5-méthyl-1H-incol-3-yl)propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.29 |
| Poids de la formule | 260.1161 |