Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-arg-glu-lys-arg-7-amino-4-(trifluorométhyl)coumarine
Code produit 15400347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15400347 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15400347 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64106.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Substrat fluorogénique adapté au dosage de la furine
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Description Blanc
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Substrat fluorogénique adapté au dosage de la furine
Formule moléculaire C35H51F3N12O9
Poids de la formule 840,80g/mol
Synonyme Ac-REKR-AFC ; Ac-Arg-Glu-Lys-Arg-AFC
Sensibilité Sensible à la lumière
Solubilité Soluble dans le DMSO ou le DMF
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide