Learn More
N-acétyl-D-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15470149
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15470149
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63450.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19436-52-3 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
N-Acetyl-D-alanine may be used with other D-aminoacylated amino acids as a substrate for the identification, differentiation and characterization of D-aminoacylase(s)/amidohydrolase(s). N-acetyl-D-alanine may be used to study aglycon pocket specific binding on vancomycin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-acétyl-D-alanine peut être utilisée avec d’autres acides aminés D-aminoacylés comme substrat pour l’identification, la différenciation et la caractérisation de D-aminoacylase(s) / amidohydrolase(s). La N-acétyl-D-alanine peut être utilisée pour étudier la liaison spécifique de la poche aglycone à la vancomycine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conservation au congélateur à (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19436-52-3
Formule moléculaire C5H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Numéro MDL MFCD00063133
Clé InChI KTHDTJVBEPMMGL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-acetyl-d-alanine, ac-d-ala-oh, r-2-acetamidopropanoic acid, acetyl-d-alanine, n-acetylalanine, 2r-2-acetamidopropanoic acid, r-2-acetylamino-propionic acid, alanine, n-acetyl, n-acetyl-d-ala, n-acetyl d-alanine
CID PubChem 132213
Nom IUPAC 2-acetamidopropanoic acid
SMILES CC(NC(C)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-D-alanine
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 1 g
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide