Learn More
N-acétyl D-alpha-méthyl DOPA diméthyl éther, TRC
Code produit 30315893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315893 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315893 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18666510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl D-alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether
CAS 2503-39-1
Formule moléculaire C14H19NO5
Quantité 10 mg
Synonyme N-Acetyl-3-methoxy-O,alpha-dimethyl-D-tyrosine, N-Acetyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-alanine
Formule InChI InChI=1S/C14H19NO5/c1-9(16)15-14(2,13(17)18)8-10-5-6-11(19-3)12(7-10)20-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,15,16)(H,17,18)/t14-/m1/s1
SMILES COc1ccc(C[C@@](C)(NC(=O)C)C(=O)O)cc1OC
Nom IUPAC acide (2R)-2-acétamido-3-(3,4-diméthoxyphényl)-2-méthylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 281.3
Poids de la formule 281.1263