Learn More
N-acétyl D-alpha-méthyl DOPA diméthyl éther, TRC
Code produit 30324517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324517 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324517 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1866655MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl D-alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether
CAS 2503-39-1
Formule moléculaire C14H19NO5
Quantité 5 mg
Synonyme N-Acetyl-3-methoxy-O,alpha-dimethyl-D-tyrosine, N-Acetyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-alanine
Formule InChI InChI=1S/C14H19NO5/c1-9(16)15-14(2,13(17)18)8-10-5-6-11(19-3)12(7-10)20-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,15,16)(H,17,18)/t14-/m1/s1
SMILES COc1ccc(C[C@@](C)(NC(=O)C)C(=O)O)cc1OC
Nom IUPAC acide (2R)-2-acétamido-3-(3,4-diméthoxyphényl)-2-méthylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 281.3
Poids de la formule 281.1263