Learn More
N-acétyl-D-galactosamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10042970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10042970 500 mg Flacon en verre 500mg
10226280 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10042970 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 225855000
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14215-68-0
Formule moléculaire C8H15NO6
Poids moléculaire (g/mol) 221.209
Numéro MDL MFCD00065372
Clé InChI OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
Synonyme n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
CID PubChem 440552
ChEBI CHEBI:28497
Nom IUPAC N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]acétamide
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-D-galactosamine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Rotation spécifique +80° to +90° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) after 5 hrs., on dry substance
Poids de la formule 221.21
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre cristalline fine