Learn More
Melford N-acétyl-D-glucosamine
Description
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Numéro CAS : 7512-17-6
Formule moléculaire : C 8 H 15 NO 6
Masse moléculaire : 221,21
Spécification
Spécification
| CAS | 7512-17-6 |
| Formule moléculaire | C8H15NO6 |
| Quantité | 100 g |