Learn More
Melford N-acétyl-D-glucosamine
Code produit 30018051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30018051 1 kg 1kg
30018050 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018051 Fournisseur Melford Code fournisseur A905101000.0
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Numéro CAS : 7512-17-6
Formule moléculaire : C 8 H 15 NO 6
Masse moléculaire : 221,21
Spécification
CAS 7512-17-6
Formule moléculaire C8H15NO6
Quantité 1 kg