Learn More
Melford N-acétyl-D-glucosamine
Code produit 30018053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018053 5 g 5g
30018054 500 g 500g
30018052 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018053 Fournisseur Melford Code fournisseur A905105.0
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Numéro CAS : 7512-17-6
Formule moléculaire : C 8 H 15 NO 6
Masse moléculaire : 221,21
Spécification
CAS 7512-17-6
Formule moléculaire C8H15NO6
Quantité 5 g