Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-D-glucosamine, ≥98 %
Code produit 11438770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438770 100 g 100g
11479983 10 g 10g
11489983 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438770 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A13047.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
La N-acétyl-D-glucosamine, numéro CAS 72-87-7, est l’isomère D du monomère dérivé du glucose qui se trouve dans les polysaccharides structurels.
N-Acetyl-D-glucosamine is used in the identification and characterization of N-acetyl-beta-D-hexoaminidase. It is also used in the treatment of osteoarthritis and inflammatory bowel disease (IBD), including ulcerative colitis and Crohn's disease. Further, it is used as a substrate in sialic acid production, cosmetics and in drug development research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’acide chlorhydrique concentré, l’acide sulfurique, l’acide phosphorique et l’acide formique. Insoluble dans l’eau, les acides dilués, les alcalins dilués, les alcalins concentrés et les solvants organiques.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7512-17-6
Formule moléculaire C8H15NO6
Poids moléculaire (g/mol) 221.21
Numéro MDL MFCD00061615
Clé InChI OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
Nom IUPAC N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-D-glucosamine
Point de fusion 213°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 1727589
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in concentrated hydrochloric acid,sulfuric acid,phosphoric acid and formic acid. Insoluble in water,dilute acids,dilute alkalis,concentrated alkalis and organic solvents.
Poids de la formule 221.21
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre