Learn More
N-acétyl-D-glucosamine, TRC
Code produit 30007476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007476 5 g 5g
30009479 100 g 100g
30004924 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007476 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1780005G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7512-17-6
Formule moléculaire C8 H15 N O6
Poids moléculaire (g/mol) 221.208
Synonyme D-Glucose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, D-Glucose, 2-acetamido-2-deoxy- (8CI), 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, 2-Acetamido-2-deoxyglucose, 2-Acetamido-D-glucose, Acetylglucosamine, Bio-NAG, D-N-Acetylglucosamine, GreenNAG, M
Nom IUPAC N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]acétamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetylglucosamine
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
Poids de la formule 221.09