Learn More
N-acétyl-D-leucine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-D-leucine |
| CAS | 19764-30-8 |
| Formule moléculaire | C8H15NO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | D-Leucine, N-acetyl-, Leucine, N-acetyl-, D- (8CI), N-Acetyl-D-leucine, N-Acetyl-R-leucine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2R)-2-acétamido-4-méthylpentanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 173.21 |
| Poids de la formule | 173.1052 |